Acetophenone 99%
Bottle
Katalognr. APOSOR1012200100ML
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Katalognr. APOSOR1012200100ML
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 98-86-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS Nummer:98-86-2
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00008724
- Molekulargewicht:120,15 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Bottle
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



