Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1030736500ML
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
N° de catalogue APOSOR1030736500ML
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  98-86-2
Acetophenone 99%
Bottle
Numéro CAS:  98-86-2
Prix
SFr. 69.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Poids moléculaire:120,15 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications