Acetophenone 99%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1030736100ML
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Acetophenone 99%
N° de catalogue APOSOR1030736100ML
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 98-86-2
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymes: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- Numéro CAS:98-86-2
- Formule:C₈H₈O
- Poids moléculaire:120,15 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle