Phenol Red indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR1014625-5G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Phenol Red indicateur
N° de catalogue APOSOR1014625-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 143-74-8
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:143-74-8
- Formule:C₁₉H₁₄O₅S
- Numéro MDL:MFCD00003552
- Poids moléculaire:354,38 g/mol
- EINECS:205-609-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle