Sodium caprylate 99% | Avantor
Sodium caprylate 99%
Bottle
N° de catalogue APOSOR922176-100G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Sodium caprylate 99%
N° de catalogue APOSOR922176-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  1984-06-1
Sodium caprylate 99%
Bottle
Numéro CAS:  1984-06-1
Prix
SFr. 29.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymes:  Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
  • Numéro CAS:1984-06-1
  • Formule:C₈H₁₅O₂·Na
  • Numéro MDL:MFCD00058511
  • Poids moléculaire:166,19326 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..