5-Hydroxytryptamine 98%
Bottle
N° de catalogue APOSBI12127-250MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
5-Hydroxytryptamine 98%
N° de catalogue APOSBI12127-250MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 50-67-9
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
- Store at 2 to 8 °C
- Numéro CAS:50-67-9
- Formule:C₁₀H₁₂N₂O
- Numéro MDL:MFCD00055054
- Poids moléculaire:176,218 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-058-9
- UN:2811
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle