Copper(II) methoxide
Bottle
N° de catalogue APOSIN1564-1G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Copper(II) methoxide
N° de catalogue APOSIN1564-1G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 76890-98-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Copper(II) dimethanolate
- Numéro CAS:76890-98-7
- Formule:Cu(CH₃O)₂
- Numéro MDL:MFCD00015611
- Poids moléculaire:125.614 g/mol
- Point de fusion:206 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle