Methyl red indicateur
Methyl red indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR95401-2.5KG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Methyl red indicateur
N° de catalogue APOSOR95401-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  493-52-7
Methyl red indicateur
Bottle
Numéro CAS:  493-52-7
Prix
336.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
  • Non-hazardous
Synonymes:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • Numéro CAS:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002425
  • Poids moléculaire:269,3 g/mol
  • EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle