Methyl red indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR95401-25G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Methyl red indicateur
N° de catalogue APOSOR95401-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 493-52-7
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
- Non-hazardous
Synonymes: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- Numéro CAS:493-52-7
- Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
- Numéro MDL:MFCD00002425
- Poids moléculaire:269,3 g/mol
- EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle