ethanedithioamide 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR24680-100G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
ethanedithioamide 98%
N° de catalogue APOSOR24680-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 79-40-3
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
- Numéro CAS:79-40-3
- Formule:C₂H₄N₂S₂
- Numéro MDL:MFCD00004941
- Poids moléculaire:120,19655 g/mol
- EINECS:201-203-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle