Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

Bottle
N° de catalogue APOSOR923091-2.5KG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
N° de catalogue APOSOR923091-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  120-47-8
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

Bottle

Numéro CAS:  120-47-8
Prix
SFr. 312.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:120-47-8
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002353
  • Poids moléculaire:166.18 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.