trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Bottle
N° de catalogue APOSOR919237-25G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
N° de catalogue APOSOR919237-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  66185-74-8
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Bottle
Numéro CAS:  66185-74-8
Prix
SFr. 1’100.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:66185-74-8
  • Formule:C₈H₁₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD10566907
  • Poids moléculaire:158.20 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications