trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Bottle
N° de catalogue APOSOR919237-100MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
N° de catalogue APOSOR919237-100MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 66185-74-8
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:66185-74-8
- Formule:C₈H₁₄O₃
- Numéro MDL:MFCD10566907
- Poids moléculaire:158.20 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



