Cholesterol ≥98%
Cholesterol ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18856-500MG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Cholesterol ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18856-500MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  57-88-5
Cholesterol ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  57-88-5
Prix
SFr. 69.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numéro CAS:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • Poids moléculaire:386,664 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle