Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acetophenone ≥98%

Acetophenone ≥98%

Bottle
N° de catalogue APOSBUP18875-10G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18875-10G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  98-86-2
Acetophenone ≥98%

Bottle

Numéro CAS:  98-86-2
Prix
SFr. 288.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Poids moléculaire:120,15 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.