Acetophenone ≥98%
Acetophenone ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18875-5G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18875-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  98-86-2
Acetophenone ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  98-86-2
Prix
SFr. 198.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Poids moléculaire:120,15 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle