Congo Red ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18504-1G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Congo Red ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18504-1G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 573-58-0
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- Numéro CAS:573-58-0
- Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- Poids moléculaire:696,66 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle