Congo Red ≥98%
Congo Red ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18504-500MG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Congo Red ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18504-500MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  573-58-0
Congo Red ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  573-58-0
Prix
SFr. 88.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
  • Numéro CAS:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Poids moléculaire:696,66 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications