Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%

cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%

Bottle
N° de catalogue APOSBUP17950-200MG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
N° de catalogue APOSBUP17950-200MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  618-27-9
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%

Bottle

Numéro CAS:  618-27-9
Prix
SFr. 50.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonymes:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numéro CAS:618-27-9
  • Formule:C₅H₉NO₃
  • Poids moléculaire:131,13 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.