Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Isonicotinethioamide 98%

Isonicotinethioamide 98%

Bottle
N° de catalogue APOSOR903374-2.5KG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Isonicotinethioamide 98%
N° de catalogue APOSOR903374-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  2196-13-6
Isonicotinethioamide 98%

Bottle

Numéro CAS:  2196-13-6
Prix
SFr. 1’890.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Pyridine-4-carbothioamide
  • Numéro CAS:2196-13-6
  • Formule:C₆H₆N₂S
  • Numéro MDL:MFCD00006437
  • Poids moléculaire:138.19 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..