A-196 ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP05604-25MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
A-196 ≥98%
N° de catalogue APOSBUP05604-25MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 1982372-88-2
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymes: A-196
- Numéro CAS:1982372-88-2
- Formule:C₁₈H₁₆Cl₂N₄
- Poids moléculaire:359,25 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle