D-Mannitol ≥98%
D-Mannitol ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18757-5G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D-Mannitol ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18757-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  69-65-8
D-Mannitol ≥98%
Bottle
Numero CAS:  69-65-8
Price
84.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:69-65-8
  • Formula:C₆H₁₄O₆
  • Molecular Weight:182,17 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Specifiche