Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Erythromycin ≥98%

Erythromycin ≥98%

Bottle
N° de catalogue APOSBUP18313-1G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Erythromycin ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18313-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  114-07-8
Erythromycin ≥98%

Bottle

Numéro CAS:  114-07-8
Prix
SFr. 81.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonymes:  (-)-Erythromycin
  • Numéro CAS:114-07-8
  • Formule:C₃₇H₆₇NO₁₃
  • Poids moléculaire:733,93 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications