Wright Stain 97%
Wright Stain 97%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1027942-500G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Wright Stain 97%
N° de catalogue APOSOR1027942-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  68988-92-1
Wright Stain 97%
Bottle
Numéro CAS:  68988-92-1
Prix
300.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
  • Numéro CAS:68988-92-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle