Hydroxyectoin 95%
Hydroxyectoin 95%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1025890-5G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Hydroxyectoin 95%
N° de catalogue APOSOR1025890-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  165542-15-4
Hydroxyectoin 95%
Bottle
Numéro CAS:  165542-15-4
Prix
SFr. 407.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
  • Numéro CAS:165542-15-4
  • Formule:C₆H₁₀N₂O₃
  • Poids moléculaire:158,16 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle