Hydroxyectoin 95%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1025890-100M
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Hydroxyectoin 95%
N° de catalogue APOSOR1025890-100M
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 165542-15-4
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
- Numéro CAS:165542-15-4
- Formule:C₆H₁₀N₂O₃
- Poids moléculaire:158,16 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle