Lanolin 98%
Lanolin 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1024474-100G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Lanolin 98%
N° de catalogue APOSOR1024474-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  8006-54-0
Lanolin 98%
Bottle
Numéro CAS:  8006-54-0
Prix
SFr. 26.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Wool fat
  • Numéro CAS:8006-54-0
  • EINECS:232-348-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle