Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Bottle
N° de catalogue APOSBIT0501-2L
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Tween® 80 (Polysorbate)
N° de catalogue APOSBIT0501-2L
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate)
Bottle
Numéro CAS:  9005-65-6
Prix
SFr. 122.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • Numéro CAS:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Point d'ébullition:100 °C
  • Point de fusion:–25 °C
  • Densité:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:>113 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-019-9
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..