Cytidine
Bottle
N° de catalogue APOSBIC2010-2.5KG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Cytidine
N° de catalogue APOSBIC2010-2.5KG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 65-46-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
- Numéro CAS:65-46-3
- Formule:C₉H₁₃N₃O₅
- Numéro MDL:MFCD00006545
- Poids moléculaire:243.22 g/mol
- Point de fusion:210…220 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle



