Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cytidine

Bottle
N° de catalogue APOSBIC2010-100G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Cytidine
N° de catalogue APOSBIC2010-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  65-46-3
Cytidine

Bottle

Numéro CAS:  65-46-3
Prix
26.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
  • Numéro CAS:65-46-3
  • Formule:C₉H₁₃N₃O₅
  • Numéro MDL:MFCD00006545
  • Poids moléculaire:243.22 g/mol
  • Point de fusion:210…220 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications