Mitomycine
Bottle
N° de catalogue APOSBIM0133-100MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Mitomycine
N° de catalogue APOSBIM0133-100MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 50-07-7
Aller à
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonymes: Ametycin
- Numéro CAS:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Point de fusion:360 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle