Morpholine 99%
Morpholine 99%
Bottle
N° de catalogue APOSOR13977-2.5KG
Corrosif
Inflammable
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Morpholine 99%
N° de catalogue APOSOR13977-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  110-91-8
Morpholine 99%
Bottle
Numéro CAS:  110-91-8
Prix
SFr. 736.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:110-91-8
  • Formule:C₄H₉NO
  • Numéro MDL:MFCD00005972
  • Poids moléculaire:87.12 g/mol
  • Point d'ébullition:129 °C
  • Point de fusion:–7…–5 °C
  • Point de fusion:–7 to –5 °C
  • Densité:0,996 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:31 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8+3,I
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications