Dispensing Lines
Les ensembles de lignes de distribution supplémentaires TUB-DOSIF-4 comportent un ensemble supplémentaire pour éviter l'arrêt de la distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 7,2 mm
N° de catalogue ESPITUB-DOSIF-4
New Product
Fournisseur: RAYPA
Aller à
Product Details & Documents
Additional silicone dosing tubes, with metal nozzle for dispensing sterile culture media.
Silicone dosing tubes with press-fit connection and metal nozzle
- Sterile medium is dispensed through the flame-sterilizable nozzle
- Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
- Available in multiple diameters
- Steam and pressurised air enable easy line cleaning before, during, and after use
- All models are autoclavable, but autoclaving after each use is unnecessary thanks to the built-in steam cleaning program
Bestellinformationen: Dispensing lines can be customised, adjusting their length or adding modifications to adapt them to the specific production requirements of the customer.
Spécifications
- Désignation:Les ensembles de lignes de distribution supplémentaires TUB-DOSIF-4 comportent un ensemble supplémentaire pour éviter l'arrêt de la distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 7,2 mm
- Seq:2