Temperature Data Loggers
Enregistreur de température à disque en acier inoxydable AISI-316L avec base de connexion et logiciel BDL-DISK3618_CL, 200 g, pour la validation des autoclaves et le contrôle de la température interne des conteneurs, 60×95×175 mm (External)
N° de catalogue ESPIBDL-DISK3618_C
New Product
Fournisseur: RAYPA
Aller à
Product Details & Documents
AISI-316L stainless steel disk temperature recorder with connection base and software.
- User-friendly operation
- Data logger available in multiple sizes to suit different needs
- Delivers high accuracy and precision
Recommended for autoclave validation and for monitoring the internal temperature of containers.
Spécifications
- Désignation:Enregistreur de température à disque en acier inoxydable AISI-316L avec base de connexion et logiciel BDL-DISK3618_CL, 200 g, pour la validation des autoclaves et le contrôle de la température interne des conteneurs
- l×p×h:60×95×175 mm (External)
- Cat. No.:ESPIBDL-DISK3618_C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..