Dispensing Lines
Dispensing Lines
Des jeux supplémentaires de lignes de distribution TUB-DOSIF-8 sont fournis afin d'éviter toute interruption de distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 8 mm, diamètre extérieur : 11,2 mm
N° de catalogue ESPITUB-DOSIF-8
New Product
Fournisseur:   RAYPA
Dispensing Lines
N° de catalogue ESPITUB-DOSIF-8
Fournisseur:  RAYPA
New Product
Dispensing Lines
Dispensing Lines
Des jeux supplémentaires de lignes de distribution TUB-DOSIF-8 sont fournis afin d'éviter toute interruption de distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 8 mm, diamètre extérieur : 11,2 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Additional silicone dosing tubes, with metal nozzle for dispensing sterile culture media.
  • Silicone dosing tubes with press-fit connection and metal nozzle
  • Sterile medium is dispensed through the flame-sterilizable nozzle
  • Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
  • Available in multiple diameters
  • Steam and pressurised air enable easy line cleaning before, during, and after use
  • All models are autoclavable, but autoclaving after each use is unnecessary thanks to the built-in steam cleaning program
Informations de commande: Dispensing lines can be customised, adjusting their length or adding modifications to adapt them to the specific production requirements of the customer.
Spécifications
  • Désignation:
    Des jeux supplémentaires de lignes de distribution TUB-DOSIF-8 sont fournis afin d'éviter toute interruption de distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 8 mm, diamètre extérieur : 11,2 mm
  • Seq:
    3