Acetophenone 99%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
4 variantes
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Numéro MDL:MFCD00008724
  • Poids moléculaire:120,15 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 mL
       SFr. 26.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 500 mL
       SFr. 69.30
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 312.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 3’040.00
    SFr. 3’040.00
    1 * 25 L
       SFr. 3’040.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product