cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
À propos de cet article
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
- Numéro CAS:618-27-9
- Formule:C₅H₉NO₃
- Poids moléculaire:131,13 g/mol
3 variantes
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
- Numéro CAS:618-27-9
- Formule:C₅H₉NO₃
- Poids moléculaire:131,13 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product