Formamide ≥98%
Formamide ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP19924-100G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Formamide ≥98%
N° de catalogue APOSBUP19924-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  75-12-7
Formamide ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  75-12-7
Prix
SFr. 62.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • Numéro CAS:75-12-7
  • Formule:CH₃NO
  • Poids moléculaire:45,04 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle