D-Mannitol ≥98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
À propos de cet article
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:69-65-8
- Formule:C₆H₁₄O₆
- Poids moléculaire:182,17 g/mol
2 variantes
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:69-65-8
- Formule:C₆H₁₄O₆
- Poids moléculaire:182,17 g/mol