L-Ascorbic acid sodium salt ≥98%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
L-Ascorbic acid sodium salt ≥98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
L-Ascorbic acid sodium salt ≥98%
2 variantes
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Numéro CAS:134-03-2
  • Formule:C₆H₇NaO₆
  • Poids moléculaire:198,11 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 64.10
    SFr. 64.10
    1 * 500 mg
       SFr. 64.10
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 90.10
    SFr. 90.10
    1 * 1 g
       SFr. 90.10
    Spécifications :
    New Product
    New Product