Ethidium bromide ≥98%
Ethidium bromide ≥98%
Bottle
Catalog # APOSBUP18019-250MG
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
Ethidium bromide ≥98%
Catalog # APOSBUP18019-250MG
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  1239-45-8
Ethidium bromide ≥98%
Bottle
CAS Number:  1239-45-8
Price
SFr. 64.10
Log in for availability
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyms:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS Number:1239-45-8
  • Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Molecular Weight:394,32 g/mol
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..