ethanedithioamide 98%
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
ethanedithioamide 98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
5 variantes
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • Numéro CAS:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004941
  • Poids moléculaire:120,19655 g/mol
  • EINECS:201-203-9
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 465.00
    SFr. 465.00
    1 * 25 g
       SFr. 465.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR24680-25G
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 1’610.00
    SFr. 1’610.00
    1 * 100 g
       SFr. 1’610.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR24680-100G
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 250 mg
       SFr. 26.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR24680-250MG
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 31.20
    SFr. 31.20
    1 * 1 g
       SFr. 31.20
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR24680-1G
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 5 g
       SFr. 111.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR24680-5G