A-196 ≥98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
À propos de cet article
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymes: A-196
- Numéro CAS:1982372-88-2
- Formule:C₁₈H₁₆Cl₂N₄
- Poids moléculaire:359,25 g/mol
3 variantes
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymes: A-196
- Numéro CAS:1982372-88-2
- Formule:C₁₈H₁₆Cl₂N₄
- Poids moléculaire:359,25 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product