5-Hydroxytryptamine 98%
5-Hydroxytryptamine 98%
Toxique
Santé
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
5-Hydroxytryptamine 98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
5-Hydroxytryptamine 98%
3 variantes
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
  • Store at 2 to 8 °C
  • Numéro CAS:50-67-9
  • Formule:C₁₀H₁₂N₂O
  • Numéro MDL:MFCD00055054
  • Poids moléculaire:176,218 g/mol
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-058-9
  • UN:2811
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 191.00
    SFr. 191.00
    1 * 100 mg
       SFr. 191.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 442.00
    SFr. 442.00
    1 * 250 mg
       SFr. 442.00
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 1’680.00
    SFr. 1’680.00
    1 * 1 g
       SFr. 1’680.00
    Spécifications :
    New Product