Phenolphthalein ≥98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
À propos de cet article
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:77-09-8
- Formule:C₂₀H₁₄O₄
- Poids moléculaire:318,32 g/mol
2 variantes
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:77-09-8
- Formule:C₂₀H₁₄O₄
- Poids moléculaire:318,32 g/mol