TEGERA 130A Welding Gloves
TEGERA 130A Welding Gloves
New Product
Fournisseur:   EJENDALS
TEGERA 130A Welding Gloves
Fournisseur:  EJENDALS
New Product
Certificats
6 variantes
Product Details & Documents
TEGERA 130A is a robust welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams. The glove features a reinforced index finger, reinforced seams, excellent fingertip sensitivity, a comfortable fit, and a high level of protection. It also withstands welding sparks and grinding splashes.
  • Great protection against abrasion
    Withstands contact heat up to 100 °C (212 °F)
    High level of protection
    Good fingertip sensitivity and reinforced index finger
    Flexible and durable with good fit
    KEVLAR® thread in the seams which resists 427 ℃ short-term heat exposure (max operating limit) and 204 ℃ longer-term heat exposure (constant operating limit)
    Flame retardant
    Withstands welding sparks and grinding splash
Prevents risk of burn injuries, heat injuries, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations.
Primary environments of use: Warm environments, dirty environments, harsh environments.
Primary areas of use: Assembly, metalwork, welding, hot work.
Primary industries of use: Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive.
Certifications: EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 412X4X, EN 388:2016+A1:2018 2121X, EN 12477:2001+A1:2005, EN 1149-2:1997, CE 2777, UK CA 0321.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • EJEN130A-8
  • EJEN130A-7
  • EJEN130A-6
  • EJEN130A-9
  • EJEN130A-11
  • EJEN130A-10
  • Modèle:
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • Usage unique/Réutilisable:
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • Matériau du support:
  • Unlined
  • Unlined
  • Unlined
  • Unlined
  • Unlined
  • Unlined
  • Style de manchette:
  • Poignet sécuritaire
  • Poignet sécuritaire
  • Poignet sécuritaire
  • Poignet sécuritaire
  • Poignet sécuritaire
  • Poignet sécuritaire
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 8
    blanc
    300 - 350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-8
    Modèle
    130A
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Unlined
    Style de manchette
    Poignet sécuritaire
    New Product
  • 7
    blanc
    300 - 350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-7
    Modèle
    130A
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Unlined
    Style de manchette
    Poignet sécuritaire
    New Product
  • 6
    blanc
    300 - 350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-6
    Modèle
    130A
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Unlined
    Style de manchette
    Poignet sécuritaire
    New Product
  • 9
    blanc
    300 - 350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-9
    Modèle
    130A
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Unlined
    Style de manchette
    Poignet sécuritaire
    New Product
  • 11
    blanc
    300 - 350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-11
    Modèle
    130A
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Unlined
    Style de manchette
    Poignet sécuritaire
    New Product
  • 10
    blanc
    300 - 350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-10
    Modèle
    130A
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Unlined
    Style de manchette
    Poignet sécuritaire