Biozen HPLC Columns, dSEC-2
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
À propos de cet article
10 variantes
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- PHEC00F-4787-AN
- PHEC00F-4787-E0
- PHEC00F-4788-E0
- PHEC00F-4788-K0
- PHEC00B-4787-AN
- PHEC00H-4788-K0
- PHEC03A-4788-E0
- PHEC00H-4787-E0
- PHEC03Q-4788-K0
- PHEC00H-4788-E0
- Charge de carbone:
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- End-capping:
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Plage de pH:
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de colonneGreffageMatériau de colonneTaille de poreGranulométrieØ int.LongueurDisponibilitéPrix
- AnalytiquedSEC-2Acier inoxydable200 Å1,8 µm2,10 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 3’259.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4787-ANCharge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - AnalytiquedSEC-2Acier inoxydable200 Å1,8 µm4,60 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 3’259.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4787-E0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - AnalytiquedSEC-2Acier inoxydable200 Å3 µm4,60 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’588.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4788-E0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - Semi-préparativedSEC-2Acier inoxydable200 Å3 µm7,80 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’588.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4788-K0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - AnalytiquedSEC-2Acier inoxydable200 Å1,8 µm2,10 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’036.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4787-ANCharge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - Semi-préparativedSEC-2Acier inoxydable200 Å3 µm7,80 mm300 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’744.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00H-4788-K0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - Colonne de gardedSEC-2Acier inoxydable200 Å3 µm4,60 mm30 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 582.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC03A-4788-E0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - AnalytiquedSEC-2Acier inoxydable200 Å1,8 µm4,60 mm300 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 4’677.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00H-4787-E0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - Colonne de gardedSEC-2Acier inoxydable200 Å3 µm7,80 mm30 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’018.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC03Q-4788-K0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product - AnalytiquedSEC-2Acier inoxydable200 Å3 µm4,60 mm300 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’744.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00H-4788-E0Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH1,5 - 8,5New Product