NMR Spinners
NMR Spinners
New Product
Fournisseur:   BRUKER DALTRONIK
NMR Spinners
Fournisseur:  BRUKER DALTRONIK
New Product
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
NMR spinner designed for 3 and 5 mm NMR tubes, compatible with standardbore NMR systems. Available in different materials (POM, Kel-F) to suit a wide range of experimental temperatures.
  • POM: 0 to 80 °C
    Kel-F: −40 to +120 °C
These spinners ensure stable rotation, precise tube positioning, and reliable performance across a wide range of NMR applications.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • NMR spinner, Kel-F
    Ext. Ø: 5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • NMR spinner, Kel-F
    Ext. Ø: 3 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product