External Printer
External Printer
New Product
Fournisseur:   SMEG
External Printer
Fournisseur:  SMEG
New Product
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Externla printer includes RS232 serial port card.
  • Dot matrix thermal printing
    Complete with clock function
    Equipped with independent power supply
    For use with GW4260 series
To be combined with a roll of thermal paper Ø 50 mm and width 57 mm.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Imprimante externe
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 846.00
    SFr. 846.00
    1 * 1 ST
       SFr. 846.00
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SMEGWD-PRINTE2
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • Serial port RS232, for external printer
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 1 ST
       SFr. 138.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SMEGWD-232PRINT
    Modèle