Panel Printer, 6290
Panel Printer, 6290
Imprimante panneau
N° de catalogue SMEGWD-PRINT6290
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   SMEG
Panel Printer, 6290
N° de catalogue SMEGWD-PRINT6290
Fournisseur:  SMEG
New Product
Irregular Voltage
Panel Printer, 6290
Imprimante panneau
Prix
SFr. 841.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dot matrix thermal printing.
  • Integrated real-time clock
    Designed for panel fastening
Spécifications
  • Désignation:
    Imprimante panneau
  • Cat. No.:
    SMEGWD-PRINT6290
  • Ø:
    Roll: 50 mm
  • Dimensions:
    120 L × 170 P × 40 H mm
  • Largeur:
    Roll: 57 mm